Benzyltrimethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250
8.21961.0005EA 292 SEK
8.21961.0005 8.21961.0250
Benzyltrimethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Smältpunkt: 238 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011782
CAS nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)