Trimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Trimethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
8.21178.0005EA 332 SEK
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
Trimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Trimetylammoniumklorid
Formel: C₃H₁₀ClN
MW: 95.57 g/mol
Smältpunkt: 273…278 °C
Densitet: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012478
CAS nummer: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)