Oleyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20923.0100
8.20923.1000
8.20923.2500
8.20923.9050
8.20923.0100EA
325
SEK
8.20923.0100
8.20923.1000
8.20923.2500
8.20923.9050
Oleyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Oleyl alcohol
Formel:
C₁₈H₃₆O Kokpunkt: 333 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 13…19 °C Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002993 CAS nummer: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 12,06968 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 13 - 19 °C |
Molar Mass | 268.48 g/mol |
Boiling Point | 330 - 360 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1013 hPa (335 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Refractive Index | 1.461 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |