3-Nitrophthalic anhydride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025 8.20903.0100
8.20903.0025EA 683 SEK
8.20903.0025 8.20903.0100
3-Nitrophthalic anhydride för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Formel: C₈H₃NO₅
Smältpunkt: 159…162 °C
MDL Number: MFCD00005921
CAS nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol