5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001
8.20678.0005
8.20678.0200
8.20678.8100
8.20678.0001EA
549
SEK
8.20678.0001
8.20678.0005
8.20678.0200
8.20678.8100
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formel:
C₆H₆O₃ Kokpunkt: 292 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 27…30 °C Densitet: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 79 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS nummer: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 13,04857 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 27 - 30 °C |
Molar Mass | 126.11 g/mol |
Boiling Point | 154 - 155 °C (16 hPa) |
Flash Point | 79 °C |
Refractive Index | 1.5627 (20 °C, 589 nm) |
Synonyms | 5-(Hydroxymethyl)furfurol |
Hill Formula | C6H6O3 |