Furan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20594.0250
8.20594.1000
8.20594.0250EA
645
SEK
8.20594.0250
8.20594.1000
Furan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Furan
Formel:
C₄H₄O MW: 68,08 g/mol Kokpunkt: 31,4 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –86 °C Densitet: 0,9371 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –50 °C |
MDL Number:
MFCD00003222 CAS nummer: 110-00-9 EINECS: 203-727-3 UN: 2389 ADR: 3,I Merck Index: 13,04317 |
Specifikation testresultat
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | -86 °C |
Molar Mass | 68.07 g/mol |
Boiling Point | 32 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 670 hPa (20 °C) |
Flash Point | -36 °C |
Refractive Index | 1.4207 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.3 - 14.3 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 390 °C |
Saturation concentration | 1870 g/m3 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |