Di-tert-butylperoxid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: tert-Butylperoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20248.0250 8.20248.1000
8.20248.0250EA 1370 SEK
8.20248.0250 8.20248.1000
Di-tert-butylperoxid för syntes, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylperoxid
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokpunkt: 109 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –25 °C
Densitet: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008803
CAS nummer: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 12,03515
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.063 g/l (20 °C)
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 110 - 115 °C
Vapor Pressure 1000 hPa (110 °C)
Flash Point 6 °C
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 182 °C