2-Bromethylamine hydrobromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20176.0100
8.20176.0500
8.20176.5000
8.20176.0501
8.20176.9051
8.20176.0100EA
832
SEK
8.20176.0100
8.20176.0500
8.20176.5000
8.20176.0501
8.20176.9051
2-Bromethylamine hydrobromide för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br MW: 204,89 g/mol Smältpunkt: 170…173 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012886 CAS nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 171 - 176 °C |
Molar Mass | 204.89 g/mol |
pH | 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |