Tetrabutylammonium hydroxide 20% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 1090 SEK
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammonium hydroxide 20% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Smältpunkt: 29.85
Densitet: 0.968
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009425
CAS nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)