Formaldehyd 37% i vattenlösning stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Stabilization: med metanol 10 %
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 599 SEK
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldehyd 37% i vattenlösning stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003274
CAS nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material