Dinatriumsuccinat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100
8.18601.0500
8.18601.0100EA
706
SEK
8.18601.0100
8.18601.0500
Dinatriumsuccinat för syntes, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel:
C₄H₄Na₂O₄ Densitet: 1,88 g/cm³ (30 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002790 CAS nummer: 150-90-3 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 12,08828 |
Specifikation testresultat
Solubility | 350 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 162.05 g/mol |
pH | 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |