Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100
8.18214.0500
8.18214.9015
8.18214.9025
8.18214.9012
8.18214.0100EA
661
SEK
8.18214.0100
8.18214.0500
8.18214.9015
8.18214.9025
8.18214.9012
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel:
C₆H₁₂N₂O Kokpunkt: 230 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –24 °C Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 121 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006550 CAS nummer: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20°C) Soluble |
Melting Point | -24 °C |
Boiling Point | 247 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.5 hPa (57 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 9.3 %(V) |
Density | 1.064 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 255°C |
Synonyms | Dimethylpropyleneurea, DMPU |
Hill Formula | C6H12N2O |