Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14761.0005
8.14761.0001
8.14761.0025
8.14761.8500
8.14761.0005EA
5120
SEK
8.14761.0005
8.14761.0001
8.14761.0025
8.14761.8500
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel:
C₇₂H₆₀P₄Pd MW: 1155.58 g/mol Smältpunkt: 103…107 °C Densitet: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00010012 CAS nummer: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 103 - 107 °C |
Molar Mass | 1155.58 g/mol |
Hill Formula | C72H60P4Pd |
Chemical Formula | Pd(P(C6H5)3)4 |