1-Allyl-2-thiourea ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 1450 SEK
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
1-Allyl-2-thiourea ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Allyl-2-thiourea
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Kokpunkt: 191 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 74 °C
Densitet: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004940
CAS nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Order Now
Specifikation testresultat
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test