Pentaerytritol, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07331.0100
8.07331.1000
8.07331.0100EA
587
SEK
8.07331.0100
8.07331.1000
Pentaerytritol, Sigma-Aldrich®
Pentaerytritol
Formel:
C₅H₁₂O₄ MW: 136,15 g/mol Kokpunkt: 380 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 260…264 °C Densitet: 1,511 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004692 CAS nummer: 115-77-5 EINECS: 204-104-9 Merck Index: 12,07245 |
Specifikation testresultat
Solubility | 72.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 256 - 258 °C |
Molar Mass | 136.14 g/mol |
Bulk Density | 750 - 850 kg/m3 |
Boiling Point | 276 °C (40 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 35 °C) |
Ignition Point | 490 °C |