Ftalimid, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Phthalic acid imide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
8.07303.0100EA 315 SEK
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
Ftalimid, Sigma-Aldrich®
Ftalimid
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Kokpunkt: 366 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 234…238 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005881
CAS nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.036 g/l (25 °C)
Melting Point 234 - 238 °C (sublimed)
Molar Mass 147.13 g/mol
Boiling Point 310 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 (0.6 g/l, H2O)
Ignition Point 500 °C