Natriumvätesulfit 39% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Natriumbisulfit
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 521 SEK
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Natriumvätesulfit 39% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Natriumvätesulfit
Formel: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
MDL Number: MFCD00167602
CAS nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material