Methacrylamide zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
MQ200
8.05792.0250
8.05792.9025
8.05792.0250EA
750
SEK
8.05792.0250
8.05792.9025
Methacrylamide zS, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Formel:
C₄H₇NO MW: 85.11 g/mol Kokpunkt: 215 Smältpunkt: 106…109 °C Densitet: 1.053 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 103 |
MDL Number:
MFCD00008018 CAS nummer: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |
Specifikation testresultat
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 106 - 109 °C |
Molar Mass | 85.11 g/mol |
Bulk Density | 550 kg/m3 |
Boiling Point | 215 °C (1013 hPa) |
Explosion Limit | 2 - 15 %(V) |
Density | 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |