1,3-Diethyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N,N'-Diethylthiourea
MQ200
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
8.03520.0250EA 341 SEK
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
1,3-Diethyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-2-thiourea
Formel: C₅H₁₂N₂S
MW: 132.23 g/mol
Kokpunkt: 169
Smältpunkt: 75…78 °C
Densitet: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 186
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004925
CAS nummer: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)