2,2'-Phenyliminodiethanol för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03257.0100
8.03257.1000
8.03257.0100EA
462
SEK
8.03257.0100
8.03257.1000
2,2'-Phenyliminodiethanol för syntes
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formel:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ MW: 181.23 g/mol Kokpunkt: 348 Smältpunkt: 56…59 °C Densitet: 1.201 g/cm³ (60 °C) Flampunkt: 200 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002845 CAS nummer: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |
Specifikation testresultat
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 56 - 59 °C |
Molar Mass | 181.23 g/mol |
Boiling Point | 270 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 200 °C |
Density | 1.1 g/cm3 (60 °C) |
pH | 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C) |
Ignition Point | 380 °C DIN 51794 |