Ethyl crotonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 867 SEK
8.02668.0250 8.02668.1000
Ethyl crotonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokpunkt: 143 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –79 °C
Densitet: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 2 °C
MDL Number: MFCD00009289
CAS nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)