Isobutyl chloroformate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 558 SEK
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Isobutyl chloroformate för syntes, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kokpunkt: 128,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000642
CAS nummer: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8),II
Merck Index: 13,05156
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials