Phenyl chloroformate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250
8.02353.9010
8.02353.0250EA
842
SEK
8.02353.0250
8.02353.9010
Phenyl chloroformate för syntes, Sigma-Aldrich®
Phenyl chloroformate
Formel:
C₇H₅ClO₂ Kokpunkt: 187 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –28 °C Densitet: 1,248 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000637 CAS nummer: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1 (8),II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) decomposes,Hydrolysis |
Melting Point | -28 °C |
Molar Mass | 156.57 g/mol |
Boiling Point | 188 - 189 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.9 hPa (20 °C) |
Flash Point | 69 °C |
Refractive Index | 1.511 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.24 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |