Bis(2-kloretyl)eter, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2,2'-Diklordietyleter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01678.0250
8.01678.1000
8.01678.0250EA
486
SEK
8.01678.0250
8.01678.1000
Bis(2-kloretyl)eter, Sigma-Aldrich®
Bis(2-kloretyl)eter
Formel:
C₄H₈Cl₂O MW: 143.01 g/mol Kokpunkt: 178 Smältpunkt: –44 °C Densitet: 1.22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 55 Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000975 CAS nummer: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1 (3) II Merck Index: 13,03091 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.01 g/l (20 °C) |
Melting Point | -51.9 °C |
Molar Mass | 143.01 g/mol |
Boiling Point | 177 - 178 °C |
Vapor Pressure | 1.07 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.457 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |