2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 630 SEK
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Kokpunkt: 272 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 102…105 °C
Densitet: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004678
CAS nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)