Undec-10-enoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500
8.00813.5000
8.00813.0500EA
1120
SEK
8.00813.0500
8.00813.5000
Undec-10-enoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184,28 g/mol Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 24 °C Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 146 °C |
MDL Number:
MFCD00004442 CAS nummer: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 12,09983 |
Specifikation testresultat
Solubility | 73.7 mg/l (30 °C) |
Melting Point | 24 °C |
Molar Mass | 184.27 g/mol |
Boiling Point | 275 °C (1013 mbar) |
Flash Point | 149 °C |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |