Metakrylsyra Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Metylpropensyra
Stabilization: Hydrochinon
MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 304 SEK
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Metakrylsyra Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Metakrylsyra
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kokpunkt: 163
Smältpunkt: 15
Densitet: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002651
CAS nummer: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05967
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2