Salpetersyra 60%, Ultrapure för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 10630 SEK
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Salpetersyra 60%, Ultrapure för spåranalys, Supelco®
Salpetersyra
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kokpunkt: ∼120 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material