(±)-2-Metyltetrahydrofuran ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol
M0437-25ML
M0437-500ML
M0437-100ML
TCIAM0437-25MLEA
215
SEK
TCIAM0437-25ML
TCIAM0437-500ML
TCIAM0437-100ML
(±)-2-Metyltetrahydrofuran ≥98.0% stabilised
(±)-2-Metyltetrahydrofuran
Formel:
C₅H₁₀O Kokpunkt: 78°C Smältpunkt: –136 °C Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –11°C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS nummer: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |