1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1395-25G
C1395-250G
TCIAC1395-25GEA
405
SEK
TCIAC1395-25G
TCIAC1395-250G
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0%
1-Chloroethyl chloroformate
Formel:
C₃H₄Cl₂O₂ Kokpunkt: 120°C Smältpunkt: –65 °C Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 41°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS nummer: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |