EDTA disodium salt 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning
Leverantör: FF CHEMICALS
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
FF0260500 FF0265000
FFCHFF0260500EA 1300 SEK
FFCHFF0260500 FFCHFF0265000
EDTA disodium salt 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning
EDTA disodium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070672
CAS nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3