5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-isothiocyanato-4-methoxybenzene, 4-Chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SB01657DA SB01657EA
MAYBSB01657DAEA 0 SEK
MAYBSB01657DA MAYBSB01657EA
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Formel: C₈H₆ClNOS
MW: 199.66 g/mol
Kokpunkt: 285
Smältpunkt: 61
MDL Number: MFCD00041073
CAS nummer: 63429-99-2
UN: 2923
ADR: 8 III