DL-kamfer
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
BTB09928DA
BTB09928EA
MAYBBTB09928DAEA
0
SEK
MAYBBTB09928DA
MAYBBTB09928EA
DL-kamfer
DL-kamfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Kokpunkt: 204 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼180 °C Densitet: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00074738 CAS nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III |