5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
BTB04130EA BTB04130EE
MAYBBTB04130EAEA 0 SEK
MAYBBTB04130EA MAYBBTB04130EE
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Kokpunkt: 182
Smältpunkt: 56
MDL Number: MFCD00011668
CAS nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5