Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck Millipore Calbiochem
Varning
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 31200 SEK
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL Number: MFCD00011921
CAS nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0