Vatten
Leverantör: Ambion
Synonyms: Hydrogen oxide
9922 9937 9910G 9914G 9915G 9920 AM9938 9939
AMBI9922EA 0 SEK
AMBI9922 AMBI9937 AMBI9910G AMBI9914G AMBI9915G AMBI9920 AMBIAM9938 AMBI9939
Vatten
Vatten
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kokpunkt: 100
Smältpunkt: 0
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098