Bensensulfonsyra ∼75% (w/w) i vattenlösning, Technical Grade
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 490 SEK
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Bensensulfonsyra ∼75% (w/w) i vattenlösning, Technical Grade
Bensensulfonsyra
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Formel: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Densitet: 1,30
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011689
CAS nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070