Natriumhypoklorit (11 - 14% Cl₂) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
L14709.0D
L14709.0F
L14709.AP
L14709.0DEA
4925
SEK
L14709.0D
L14709.0F
L14709.AP
Natriumhypoklorit (11 - 14% Cl₂) i vattenlösning
Natriumhypoklorit
Formel:
ClNaO Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –30…–20 °C Densitet: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |