Etylklorformiat ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Chloroformic acid ethyl ester
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 745 SEK
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Etylklorformiat ≥97%
Etylklorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Kokpunkt: 92…93 °C
Smältpunkt: –81 °C
Densitet: 1,136
Flampunkt: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000644
CAS nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784