5-Amino-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
H27528.06 H27528.14
H27528.06EA 925 SEK
H27528.06 H27528.14
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 6628-77-9 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5735 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 85-90°/1mm MDL No.: MFCD00006264
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Kokpunkt: 85…90 °C (1 mmHg)
Smältpunkt: 29…31 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00006264
CAS nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8