Rhodium ≥99.8%, folie, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
45640.FF
45640.FFEA 0 SEK
45640.FF
Rhodium ≥99.8%, folie, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.2g/25x25mm, certified pinhole free MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Kokpunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1960
Densitet: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353