Cyanoättiksyraester 98+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
118280010 118282500 118280051
ACRO118280010EA 2125 SEK
ACRO118280010 ACRO118282500 ACRO118280051
Cyanoättiksyraester 98+%
Cyanoättiksyraester
Formel: C₅H₇NO₂
Kokpunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,06 g/cm³
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001940
CAS nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Free acid ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid)