Polypropylene Glycol Standards
Leverantör: AGILENT
PSS-PPG1K PSS-PPG3K PSS-PPG4.5K PSS-PPG450 PSS-PPG790
AGLSPSS-PPG1KEA 305 SEK
AGLSPSS-PPG1K AGLSPSS-PPG3K AGLSPSS-PPG4.5K AGLSPSS-PPG450 AGLSPSS-PPG790
Polypropylene Glycol Standards
Standarder Standarder för kromatografi
Polypropylene glycol standard, PDI <1,15, 1 g.