Dynamometer, tryck och drag
Leverantör: PHYWE
03068.01 03068.02 03068.03
765-1174EA 0 SEK
765-1174 765-1175 765-1176
Dynamometer, tryck och drag
Kraftmätare
Precisionsdynamometrar med finindelning för både drag och tryckkrafter.
Dynamometrarna är försedda med dubbelskala i N, lätt löstagbar kompressionsstav med skiva och överlastskydd. Nolljustering upp till 19 mm med ställskruv för kompensation av olika laster t.ex. vid lutning beroende av försöksuppställningen. Mätprecision ±0,5 % av mätvärdet.
Dimensioner
Skalans längd: 12 cm
Dynamometerns längd utan krok: 22 cm
Kompressionsstavens längd: 34 cm
Skalans utsträckning utanför nominellt mätområde +20 %