Förvaringsbackar
Leverantör: GRATNELL'S
F2TRAY F3 P5 F/1-G F/1-R F/1-B F/1-Y F/2-G F/2-R F/2-B F/2-Y F/3-G F/3-R F/3-B F/3-Y TCF/1
763-0313EA 530 SEK
763-0313 763-0314 763-0316 763-0301 763-0302 763-0300 763-0303 763-0305 763-0306 763-0304 763-0307 763-0309 763-0310 763-0308 763-0311 765-0964
Förvaringsbackar
Lådor Förvaringslådor
Förvaringsbackar av polypropen. Materialet är brandbeständigt och resistent mot de flesta kemikalier i skolmiljön. Stapelbara.
  • BSI testade och passar för många applikationer bl.a. användning på skolor
  • Alla backar passar i Gratnells vagnar
  • Lock och insatser finns tillgängliga
  • Återviningsbara