Vagnar för backar
Leverantör: GRATNELL'S
G3 1025S 2025
765-0957EA 46 SEK
765-0957 765-0935 765-0936
Vagnar för backar
Vagnar
Smidiga och lättarbetade vagnar. Stativ av 25 mm fyrkantsstålrör. Ytbeläggning av vit motståndskraftig epoxilack. Kraftiga nylonbelagda hjul för tyst och jämn gång.
Vagnarna lastas med varierande antal backar beroende på ändamål. Vagnen finns i tre olika längder och sektioner.
Backar och backhållare tillkommer.