Cytocentrifug, Cellspin®
Leverantör: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 0 SEK
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Cytocentrifug, Cellspin®
Centrifuger Bordscentrifuger
Mångsidig cytocentrifug som passar för små och stora provvolymer, avsedd för tunnskikt och monolayer cellpreparat inom medicinska applikationer som cytologi, urologi, mikrobiologi, hematologi, immunocytokemi, virologi och onkologi.
  • Underhållsfri motor med höga prestanda
  • Motordrivet locklås. Kontrollpanel med knappar, tydlig digitaldisplay och vred för inställning av parametrarna
  • Cellspin® II: Justerbar temperatur från −20 till +40 ° C, funktion för snabb nedkylning
  • Säkerhetsfunktioner: avstängning vid obalans, automatisk rotoridentifiering, locklås, skydd mot att locket faller ner, övertemperaturskydd för motor och kammare (Cellspin® II)
Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.
Beställningsinformation: Levereras med ett startkit för 200 prover. Andra rotorer och tillbehör finns.