Gas/Gasolskåp EI 30, i två storlekar
Leverantör: JINVALL INREDNINGAR
EI30-GAS2 EI30-GAS1 EI30H12
765-0988EA 0 SEK
765-0988 765-0987 765-0991
Gas/Gasolskåp EI 30, i två storlekar
Inredning Förvaringsskåp
EI 30-Gas/Gasolskåp är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen. Om skåpet är placerat mot yttervägg kan ventilationen ske genom ytterväggen utan mekanisk ventilation.
Ventilationsöppningar: 2 st rörstoser (typ DN32) Ø 42/32 mm placerade på skåpets rygg, en i överkant och en i nederkant.