Gift-/kemikalieskåp, brandisolerat
Leverantör: JINVALL INREDNINGAR
G1204E G2004B
765-0993EA 17825 SEK
765-0993 765-0994
Gift-/kemikalieskåp, brandisolerat
Inredning Förvaringsskåp
Skåpen av stålplåt ansluts till frånluftsventilationen. Ventilations och brandtestat på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ställbara ventiler i skåpens över- och underkanter samt utsugspunkter på var 100 mm. Brandisolering (ISO 1182) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackering.
Handtagen försedda med brytpunkter och skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås.
Flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill.