Värmepump
Leverantör: PHYWE
13715.93 04370.88
765-1327EA 0 SEK
765-1327 765-1180
Värmepump
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Heat/Thermodynamics Learning Activities
För demonstration av funktionen hos en elektrisk kompressionsvärmepump.
  • Symmetrisk uppbyggnad för att visa att kylskåp och värmepump fungerar enligt samma princip. Värmeväxlare (förångare och kondensor) av förnicklade kopparrör.
Två isolerade vattenbehållare tjänar som värmemagasin och representerar värmeavgivande resp. värmeupptagande medium. Ledningsmarkering på apparatens framsida har gjorts i olika färger (varmt/kallt, flytande/gasformigt), med symboler för reglerventil och kompressor. Bakre väggen är löstagbar varigenom rördragningen kan studeras. Fasövergången mellan vätska och gasform kan studeras i 2 små fönster. Övriga delar av kretsloppet kan studeras med 2 manometrar (på hög-och lågtryckssidan) samt 4 temperaturmätpunkter (före och efter värmeväxlarna). Termostatstyrd expansionsventil skyddar mot handhavandefel och tryckventil utlöser vid onormala över- och undertryck.
Några undersökningar som kan utföras med utrustningen:
Tryck, temperatur och olika tillstånd i värmepumpens kretslopp.
Arbetsmediets ångtryckkurva, Mollier diagram.
Värmepumpens energibalans.
Bestämning av effekttal vid olika förångningstemperaturer.
Kombination av värmepump och solfångare.
Tekniska data
Arbetsmedium: R134a (Tetrafluoretan).
Pressostat: 1,5 MPa på högtrycksidan. 0,2 MPa på lågtrycksidan.
Drosselventil: Termostatstyrd.
Spänning: 220 V / 50 Hz.
Märkeffekt: 120 W.
Effekttal: ca 2,2.
Storlek: 750×350×630 mm.
Leveransinformation: Tillbehör som ingår: 2 isolerade vattenbehållare, 5 liter, med tappkranar för bestämning av upptagen resp avgiven energi.